Saltar a
1.80657
Ethanol (denatured)
85.5 % (v/v),83.5-87.5 % (v/v), for disinfection
Sinónimos:
Alcohol etílico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
46.07
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
Bp:
78 °C (lit.)
Vapor pressure:
44.6 mmHg ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Etanol, denatured, 85.5 % (v/v), for disinfection
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
683 °F
quality
denatured
expl. lim.
19 %, 60 °F
concentration
83.5-87.5 % (v/v), 85.5 % (v/v)
impurities
12.5-16.5 % (v/v) water
color
, Hazen ≤10
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
density
0.835-0.845 g/mL at 20 °C
suitability
corresponds for identity (IR)
format
neat
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
for disinfection PT1/PT2: solution for hand and surface disinfection Wirkstoff/Active Substance: Ethanol (CAS 64-17-5), 81,6% (w/w), 85,5% (v/v)
Packaging
Package sizes:
  • 2.5 L in PE bottle
  • 5 L in PE bottle
  • 25 L in PE canister
  • 950 L in IBC PE
Analysis Note
denaturated with ethyl methyl ketone
Other Notes
1La distribución y el uso del alcohol etílico en Suiza requiere una autorización de la Swiss Federal Alcohol Administration
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1