Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 20 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 53,30 € |
Acerca de este artículo
53,30 €
agency
according to ISO 21528
Quality Segment
sterility
sterile
product line
ReadyPlate™
form
plate
feature
ready-to-use contact plates
packaging
box of 20 plates
manufacturer/tradename
ReadyPlate™ CT
storage condition
(15 - 25 °C )
plate diam.
55 mm
pH
7.6 ( in H2O)
application(s)
food and beverages
surface monitoring
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, bacteria, enterobacteriaceae
General description
Crystal violet and bile salts in the medium inhibit the accompanying bacterial flora. Degradation of glucose is accompanied by production of acid, which is indicated by a color change to red and by zones of precipitated bile acids surrounding the colonies. All Enterobacteriaceae are detected as they all degrade glucose to acid. The culture medium is not, however, specific for these organisms as some other accompanying bacteria (e.g. Aeromonas) also show these reactions.
Application
Legal Information
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
548-62-9
Contenido relacionado
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1462530020 | 04027269269203 |