Saltar a
12-440
Poly (Glu4-Tyr) Peptide
lyophilized, biotin conjugate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
441,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
441,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Poly (Glu4-Tyr) Peptide, biotin conjugate,
form
lyophilized
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable
shipped in
wet ice
Biochem/physiol Actions
Protein Target: Blk
Target Sub-Family: TK
Physical form
Lyophilized
Preparation Note
Lyophilized: 2 years at 4°C. Rehydrated: 6 months at -20°C
Analysis Note
Routinely evaluated as a substrate for many tyrosine kinases.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
12-46012-56412-563
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
lyophilized
form
-
form
-
form
-
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
12-44004053252475993