Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 500 μg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 384,00 € |
Acerca de este artículo
384,00 €
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
2.0 mg/mL
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... RB1(5925)
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) - | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in insect cells | recombinant - | recombinant - |
| concentration 2.0 mg/mL | concentration 400 μg/mL | concentration - | concentration - |
| form liquid | form frozen liquid | form - | form - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information human ... RB1(5925) | Gene Information human ... RB1(5925) | Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... PDGFA(5154) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
288-32-4
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 12-439 | 04053252627842 |