Saltar a
124012
Akt Inhibitor V, Triciribine
Sinónimos:
InSolution Akt Inhibitor V, Triciribine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
216,00 €
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
469,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16N6O4
Número CAS:
Peso molecular:
320.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Form:
solid
216,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
RTECS - RY8455000
Quality Segment
form
solid
solubility
soluble (DMSO (10 mg/ml). Further dilute at aqueous buffer in low micromolar concentrations.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]2(c3ncnc4c3c(c2)C(=NN4C)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C13H16N6O4/c1-18-11-7-5(10(14)17-18)2-19(12(7)16-4-15-11)13-9(22)8(21)6(3-20)23-13/h2,4,6,8-9,13,20-22H,3H2,1H3,(H2,14,17)/t6-,8-,9-,13-/m1/s1
InChI key
HOGVTUZUJGHKPL-HTVVRFAVSA-N
General description
A cell-permeable and reversible tricyclic nucleoside that selectively inhibits the cellular phosphorylation/activation of Akt1/2/3 by targeting an Akt effector molecule other than PI 3-K or PDK. Exhibits little effect towards cellular signaling pathways mediated by PKC, PKA, SGK, Stat3, p38, ERK1/2, or JNK. Shown to preferentially induce apoptosis and growth arrest in cancer cells with aberrant Akt activity both in vitro (≥60% in cell proliferation at 20 µM) and in vivo (≥80% inhibition in tumor growth in mice at 1 mg/kg/day, i.p.). Also available in InSolution format (Cat. No. 124038.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Akt Inhibitor V, Triciribine
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c