Saltar a
1.15545
Knurled nuts for HPLC Columns
for Capillary connections 0.2 mm i.d. 0.5 mm e.d. with PVDF double cones
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41115716
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Knurled nuts for capillary connections 0.2 mm i.d. 0.5 mm e.d. with PVDF double cones,
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Segment
storage temp.
no temp limit
General description
The package contains 4 knurled nuts.
Analysis Note
visual control: conforms
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.155461.512381.51252
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Still not finding the right product?
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
115545000104022536160955