Saltar a
1.12384
Titanium hydride
greener alternative
fine powder 98+
Sinónimos:
Titanium hydride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
142,00 €
1 kg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1040,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
H2Ti
Número CAS:
Peso molecular:
49.88
UNSPSC Code:
12352306
EC Index Number:
231-726-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
142,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: reductant
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>400 °C
transition temp
flash point >400 °C
density
3.76 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1400 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Ti+2].[H-].[H-]
InChI
1S/Ti.2H/q+2;2*-1
InChI key
KAZWGWWZKAHTKC-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. Titanium hydride advances sustainable hydrogen energy as a safe, high-density solid-state carrier with controllable release, helping lower system energy use.Click here for more information.
Analysis Note
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (potentiometric): ≥ 98.0 %
H (Hydrogen): 3.6 - 4.4 %
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.008081.00805799289
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
100
mp
>400 °C
mp
1855 °C
mp
1855 °C
mp
1843 °C
density
3.76 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
transition temp
flash point >400 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative category
Enabling
greener alternative category
-
greener alternative category
-
greener alternative category
Enabling
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titanium hydride
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3