Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 100 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 220,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
Mo
Número CAS:
Peso molecular:
95.94
UNSPSC Code:
12141727
EC Index Number:
231-107-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
220,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
mp
2620 °C
density
10.2 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1400 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (gravimetrically): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Identity (ICP-OES): passes test
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 2620 °C | mp 2617 °C (lit.) | mp 2617 °C (lit.) | mp 2617 °C (lit.) |
| density 10.2 g/cm3 at 20 °C | density 10.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 10.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 10.3 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bulk density 1400 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 03823-5ML | 04061838628268 |
| 03823-1ML | 04061838628251 |
| 1122540100 | 04022536141145 |