Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 5 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 85,80 € 64,35 € |
Acerca de este artículo
64,35 €
Precio de catálogo85,80 €Ahorre 25 %Quality Segment
form
solid
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
2000 °C
mp
29.8 °C
density
5.904 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
SMILES string
[Ga]
InChI
1S/Ga
InChI key
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
Identity (ICP-OES): passes test
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form (single crystal substrate) | form powder |
| mp 29.8 °C | mp - | mp - | mp - |
| bp 2000 °C | bp - | bp - | bp - |
| density 5.904 g/cm3 at 20 °C | density - | density 5.31 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.65 g/mL at 25 °C (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gallium
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1121690005 | 04022536140216 |