Saltar a
1.12073
Boron nitride
Sinónimos:
Boron nitride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
50 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
26,10 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
BN
Número CAS:
Peso molecular:
24.82
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
233-136-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
26,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
5-8 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
2700-3000 °C
density
2.34 g/cm3 at 20 °C
bulk density
120 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
B#N
InChI
1S/BN/c1-2
InChI key
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Biocompatibility and Biomedical Applications: Explores the biocompatibility of boron nitride nanomaterials and their potential applications in the biomedical field, focusing on drug delivery systems and bioimaging (Merlo et al., 2018).
  • Boron Nitride Nanosheets for Polymer Composites: Discusses the incorporation of boron nitride nanosheets into polymer matrices to enhance mechanical strength, thermal stability, and electrical insulation properties of composites (Rasul et al., 2021).
Analysis Note
Identity: passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
255475919500901410
density
2.34 g/cm3 at 20 °C
density
2.29 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
mp
2700-3000 °C
mp
-
mp
-
mp
-
pH
5-8 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
-
pH
-
pH
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bulk density
120 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boron nitride
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
112073005004022536139111