Saltar a
1.09481
ICP multi-element standard solution XIV
(11 elements in dilute hydrochloric acid) 100 mg/l: P, S, K; 20 mg/l: As, La, Li, Mo, Mn, Ni, Sc, Na Certipur®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
grade
reference material
Quality Level
product line
Certipur®
technique(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
density
1.009 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Application
ICP multi-element standard solution XIV can be used as a calibration standard in the elemental analysis of soil samples by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES).
Analysis Note
In 2% HCl:
  • 100 mg/L: K, P, S
  • 20 mg/L: As, La, Li, Mn, Mo, Na, Ni, Sc
Other Notes
For a complete product listing of our ICP and AAS range, including technical information and example certificates, please visit ICP & AAS standards website.
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
7778-39-4
CAS No.
7778-39-4
CAS No.
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
109481050004022536762616