Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 126,00 € | |
| 100 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 776,00 € |
Acerca de este artículo
Assay:
≥83% (enzymatic)
Form:
solid
Solubility:
aqueous buffer, ph 4-6: 1 mg/mL
126,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Level
assay
≥83% (enzymatic)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
aqueous buffer, ph 4-6: 1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Carrier of acyl groups for enzymatic reactions involving fatty acid synthesis and oxidation and in biological acetylations.
Carrier of acyl groups in enzymatic reactions in fatty acid synthesis and oxidation and in biological acetylations.
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Aqueous stock solutions are stable for up to 1-2 weeks at -20°C.
Other Notes
Gorst, C.M., and Ragsdale, S.W. 1991. J. Biol. Chem.266, 20687.
Power, R., et al. 1990. Arch. Biochem. Biophys.279, 370.
Mannens, G., et al. 1988. Biochim. Biophys. Acta959, 214.
Power, R., et al. 1990. Arch. Biochem. Biophys.279, 370.
Mannens, G., et al. 1988. Biochim. Biophys. Acta959, 214.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥83% (enzymatic) | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay ≥94% (UV) |
| solubility aqueous buffer, ph 4-6: 1 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility water: 1 mg/mL |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 870729P | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 870724P | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| color white | color - | color - | color off-white |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SML0276-25MG | 04061837084065 |
| SML0276-5MG | 04061837084072 |
| 24667 | 04061833666012 |
| MABX8416-1MG | 04061842606115 |
| MABX8417-10MG | 04061842606146 |
| MABX8416-10MG | 04061842606122 |
| MABX8417-1MG | 04061842606139 |
| 262145-5G | 04061837595394 |
| 262145-25G | 04061838348142 |
| 1063-100MG | 04055977208481 |
| 1063-10MG | 04055977208474 |
| 24636 | 04061833665992 |
| 24647 | 04061833666005 |
| 24644 | 04061833505038 |
| 24697-U | 04061833505342 |