Saltar a
1.05134
Potassium sulfide
small lumps for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Potassium sulfide, Potassium monosulfide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
250 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
105,00 €
1 kg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
266,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(l · K2S)(m · K2Sx)(n · K2S2O3)
Número CAS:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Grade:
reagent grade
Form:
solid
Solubility:
500 g/L
105,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Packaging: HDPE bottle
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
grade
reagent grade
product line
EMSURE®
form
solid
concentration
≥44% (complexometric K2S basis)
pH
13 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
200-250 °C
solubility
500 g/L
density
1.65 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000‑1200 kg/m3
anion traces
sulfite (SO32-): ≤1%, thiosulfate (S2O32-): ≤20
cation traces
N: ≤0.01%
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/4K.H2O3S2.S/c;;;;1-5(2,3)4;/h;;;;(H2,1,2,3,4);/q;;2*+1;;/p-2
InChI key
PFSBHPPVZHPSCB-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay (complexometric, as K₂S): ≥ 44 %
Sulfite (SO₃): ≤ 1 %
Thiosulfate (S₂O₃): about 20
Total nitrogen (N): ≤ 0.01 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.051521.051531.05104
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
solubility
500 g/L
solubility
111 g/L
solubility
water: soluble (120 g/l)
solubility
1600 g/L
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
reagent grade
grade
-
grade
ACS reagent
grade
reagent grade
pH
13 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
anion traces
sulfite (SO32-): ≤1%, thiosulfate (S2O32-): ≤20
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
105134100004022536061580
105134025004022536061573