Saltar a
1.01189
Lead borate
Lead borate. CAS 35498-15-8, EC Number 252-594-8, chemical formula PbxB(OH)3.
Sinónimos:
Lead borate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
PbxB(OH)3
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
252-594-8
Quality Segment
pH
8.6 (20 °C, 650 g/L in H2O)
density
11.0 g/cm3 at 20 °C
bulk density
3870 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/2BO3.3Pb/c2*2-1(3)4;;;/q2*-3;3*+2
InChI key
XHBRTROQSUURDJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity: passes test
Residue on ignition: ≤ 0.5 %
Bulk density: 300 - 350 g/100 ml
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
101189100004022536530550