Saltar a
1.01077
Óxido de aluminio 90 activo neutro
(activity stage I) for column chromatography 0.063-0.200 mm (70 - 230 mesh ASTM)
Sinónimos:
Óxido de aluminio 90 activo neutro
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
Al2O3
Número CAS:
Peso molecular:
101.96
UNSPSC Code:
41115711
EC Index Number:
215-691-6
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
aluminum oxide (irregularly-shaped)
Quality Segment
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
matrix active group
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
particle size
63-200 μm
pore size
9 nm mean pore size
bp
2980 °C/1013 hPa
mp
2050 °C
density
3.94 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
separation technique
normal phase
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Al.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
General description
Un adsorbente versátil para cromatografía preparativa que exhibe una mayor estabilidad de pH
Features and Benefits
El óxido de aluminio 90 activo neutro proporciona a los usuarios:
Una estructura cristalina de óxido de aluminio consistente en aluminio octaédrica y tetraédricamente coordinado acoplado por átomos de oxígeno. La superficie está cubierta de grupos hidroxilo libres. Hay diferentes centros ácidos y básicos que generan propiedades de intercambio aniónico y catiónico. El óxido de aluminio exhibe una estabilidad de pH más elevada que el gel de sílice, en especial en el intervalo alcalino y aparece en varias modificaciones cristalinas que generan diferentes diámetros de poro.
Packaging
Botella de plástico
Analysis Note
Actividad: I
Valor de pH (10 % suspensión): 6,8 - 7,8
Sustancias extraíbles por agua: ≤ 0,2 %
Cloruros (Cl): ≤ 0,1 %
Ca (Calcio): ≤ 0,15 %
Velocidad de filtración: ≥ 0,3 ml/min
Tamaño de partícula: 70 % entre 0,063 y 0,200 mm
Configuración de la actividad de acuerdo con los grados de actividad de Brockmann ajustados a una distancia de migración de 30 mm:
I: actividad I
II: actividad II
III: actividad III
IV: actividad IV
V: actividad V
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.010781.01097199966
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
separation technique
-
particle size
63-200 μm
particle size
63-200 μm
particle size
63-200 μm
particle size
50-300 mesh
matrix active group
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
matrix active group
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
matrix active group
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
matrix active group
-
material
aluminum oxide (irregularly-shaped)
material
aluminum oxide (irregularly-shaped)
material
aluminum oxide (irregularly-shaped)
material
-
density
3.94 g/cm3 at 20 °C
density
3.94 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
application(s)
-
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c