Saltar a
1.00720
Sulfuric acid fuming 65% SO3
Sinónimos:
Sulfuric acid fuming 65% SO3, Oleum
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 L
Fecha estimada de envío11 de mayo de 2026desdeMerck Chemicals and LS SA
834,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
H2O4S · SO3 (1:2)
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
64-66% (acidimetric, free SO3)
Form:
viscous liquid
834,00 €
Fecha estimada de envío11 de mayo de 2026Detalles
Packaging: Coated glass bottle
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
105 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
viscous liquid
concentration
64-66% (acidimetric, free SO3)
ign. residue
≤0.02%
color
clear to turbid colorless to brownish
pH
<1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
64 °C/1013 hPa
mp
1 °C
density
1.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.[S](=O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.O3S/c1-5(2,3)4;1-4(2)3/h(H2,1,2,3,4);
InChI key
HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Color (visual): colourless to brownish
Appearance of substance (visual): clear to turbid
Content of free SO₃ (acidimetric): 64 - 66 %
Residue on ignition: ≤ 0.02 %
The product may be present as a cloudy viscous liquid and form fine suspended particles
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.018331.007321.08131
concentration
64-66% (acidimetric, free SO3)
concentration
≥65.0% (alkalimetric)
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
viscous liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
pH
<1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
64 °C/1013 hPa
bp
~290 °C (lit.)
bp
~290 °C (lit.)
bp
~290 °C (lit.)
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
100720100004022536009636
100720100204054839995453