Saltar a
1.00468
L(+)-Ácido ascórbico
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
L(+)-Ácido ascórbico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
124,00 €
500 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
245,00 €
1 kg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
417,00 €
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
176.12
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-066-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-100.5% (iodometric)
Form:
crystalline powder
Grade:
ACS reagent
124,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Packaging: HDPE bottle
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-100.5% (iodometric)
form
crystalline powder
autoignition temp.
380 °C
potency
11900 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
impurities
≤0.1% Related substances (unspecified impurities singly) (HPLC), ≤0.15% Related substances (Impurity C) (HPLC), ≤0.15% Related substances (Impurity D) (HPLC), ≤0.2% Oxalic acid, ≤0.2% Related substances (sum of impurities (except impurity A and D)) (HPLC)
sulfated ash (600 °C)
≤0.05%
loss
≤0.1% loss on drying, 105 °C
color
clear
pH
2.2-2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
330 g/L
density
1.65 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500‑900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 ppm, sulfate (SO42-): ≤20 ppm
cation traces
Cu: ≤5 ppm, Fe: ≤2 ppm, heavy metals: ≤10 ppm
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-8,10-11H,1H2
InChI key
TYQCGQRIZGCHNB-UHFFFAOYSA-N
General description
para análisis EMSURE® ACS, React. Ph Eur
Application
  • Determinación sensible en la investigación metabólica: en un estudio se utilizó el ácido (+/-)-4-hidroxi-3-metoximandélico D₃ en un análisis de cromatografía de gases-espectrometría de masas con ionización química de iones negativos, proporcionando un método para la determinación sensible de metabolitos de la tirosina. Esta aplicación propicia el uso de compuestos deuterados en experimentos con trazadores marcados con isótopos estables para investigar el metabolismo en seres humanos (Shimamura et al., 1986).
Analysis Note
Valoración (yodométrica)99,0 - 100,5 %Identidad (espectro IR)conformeAspectopolvo cristalino de color blanco o casi blancoAspecto de la disolución (50 g/l agua sin OC)transparente₂)transparente (≤ 3 NTU) y de color no tan intenso como la disolución de referencia BY₇pH (50 g/l agua sin CO₂)2.1 - 2.6Rotación espec. [α²0/D (100 g/l, agua)+20,5 - +21,5 °Cloruros (Cl)≤ 50 ppmSulfatos (SO₄)≤ 20 ppmCu (Cobre)≤ 5 ppmFe (Hierro)≤ 2 ppmMetales pesados (ACS)≤ 10 ppmÁcido oxálico≤ 0,2Sustancias relacionadas (HPLC) (Impureza C)≤ 0,15 %Sustancias relacionadas (HPLC) (Impureza D)≤ 0,15 %Sustancias relacionadas (HPLC) (impurezas inespecíficas individuales)≤ 0,10 %Sustancias relacionadas (HPLC) (suma de impurezas (excepto las impurezas A y D))≤ 0,2 %Cenizas sulfatadas (600 °C)≤ 0,05 %Pérdida por desecación (105 °C)≤ 0,1 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A13000009521247863
grade
ACS reagent
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
analytical standard
assay
99.0-100.5% (iodometric)
assay
-
assay
99.0-100.5%
assay
-
agency
reag. Ph. Eur.
agency
EP Reference standard
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
-
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
form
crystalline powder
form
solid
form
solid
form
solid
pH
2.2-2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Preguntas
1–2 de 2 Preguntas  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 respuesta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 respuesta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?