Saltar a
1.00286
L-Glutamina
EMPROVE® EXPERT, DAB, JP, USP
Sinónimos:
Ácido L-glutámico 5-amida, Levoglutamida, Ácido (S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 kg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
406,00 €
10 kg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
2820,00 €
Disponible para enviar HOYdesdeMerck Chemicals and LS SA
2820,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-292-1
Beilstein/REAXYS Number:
1723797
406,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granelSolicitar una muestra
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
DAB, JP, USP
description
EMPROVE® EXPERT DAB,USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
potency
7500 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable
pH
4.0-6.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
solubility
100 g/L
density
1.47 g/cm3 at 20 °C
bulk density
640 kg/m3
storage temp.
2-30°C
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Biochem/physiol Actions
La L-glutamina es un aminoácido esencial que es un componente crucial de los medios de cultivo donde actúa como una fuente importante de energía para las células en cultivo. La L-glutamina es muy estable en forma de polvo seco y de disolución congelada. En los medios líquidos o las disoluciones de reserva, sin embargo, la L-glutamina se degrada con relativa rapidez. El rendimiento celular óptimo normalmente requiere la suplementación de los medios con L-glutamina antes de su uso.
Analysis Note
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance)99.0 - 101.0 %Identity (IR-spectrum)passes testAppearancewhite to almost white, fine powderAppearance of solution (25 g/l; CO₂-free water)clear and colorlessSpec. rotation (α 20/D, 100 g/l, hydrochloric acid 2 mol/l, calc. on dried substance)+31.5 to +33.0Spec. rotation (α 20/D, 40 g/l, water, calc. on dried substance)+6.3 to +7.3pH (25 g/l; CO₂-free water)4.0 - 6.0Chloride (Cl)≤ 200 ppmSulfate (SO₄)≤ 200 ppmHeavy metals (as Pb)≤ 10 ppmCu (Copper)≤ 25 ppmFe (Iron)≤ 10 ppmFe (Iron) (ICP)≤ 10 ppmMn (Manganese)≤ 25 ppmNi (Nickel)≤ 2 ppmZn (Zinc)≤ 130 ppmNH₄ (Ammonium)≤ 0.1 %Ninhydrin - positive substances (TLC)≤ 0.5 %Residual solvents (ICH Q3C)excluded by manufacturing processSulfated ash (600 °C)≤ 0.1 %Loss on drying (105 °C; 3 h)≤ 0.3 %Bacterial endotoxins≤ 2.0 I.U./gElemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).Corresponds to DAB, USP
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHR112576523PHL83798
L-Glutamine phyproof® Reference Substance
PHL83798
L-Glutamine
agency
DAB, USP, JP
agency
traceable to USP 1294808
agency
-
agency
-
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
form
solid
form
-
form
-
form
crystals
bulk density
640 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
solubility
100 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
TraceCERT®
product line
phyproof® Reference Substance
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutamina
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Artículos
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
100286901004022536906737
100286100004022536906720