Saltar a
05-366
Anticuerpo anti-PLCγ-1, clon B-6-4
clone B-6-4, 1 mg/mL, Upstate®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
498,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
B-6-4, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
28
498,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
B-6-4, monoclonal
species reactivity
human, rabbit, rat, bovine, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PLCG1(5335)
General description
~135 kDa
Immunogen
Fosfolipasa C (PLC) soluble purificada g-1 de cerebro bovino
Application
Categoría de investigación
Comunicación molecular
El anticuerpo anti-PLCγ-1, clon B-6-4, es un anticuerpo contra la PLCγ -1 para utilizar en IP y WB.
Subcategoría de investigación
Transmisión de señales lipídicas
Biochem/physiol Actions
PLCγ-1; también puede reaccionar con algunas proteínas que no contienen PLC γ-1 SH-3
Physical form
Anticuerpo IgG1 monoclonal de ratón purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Control de antígeno positivo: Nº de referencia 12-301, lisado de células A431 no estimuladas. Agregar 2,5 µl de 2-mercaptoetanol/100 µl de lisado y dejar hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargar 20 µg del lisado reducido por carril para minigeles.
Evaluada habitualmente en inmunotransferencia utilizando proteína precipitada en ácido de cerebro bovino, lisados RIPA de células A431 humanas, y previamente usando fibroblastos 3T3/A31 de ratón y lisados de mioblastos L6 de ratón.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
05-780MAB8259F-507-383
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
clone
B-6-4, monoclonal
clone
GMA104, monoclonal
clone
B2, monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
species reactivity
human, rabbit, rat, bovine, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Phospholipase C and src tyrosine kinases mediate neurotensin-stimulated Cl- secretion in rabbit proximal colon.
Roli Prasad, Jayashree Venkatasubramanian, Milen Amde, Mrinalini Chatta Rao
Digestive Diseases and Sciences null
Aging and a peripheral immune challenge interact to reduce mature brain-derived neurotrophic factor and activation of TrkB, PLCgamma1, and ERK in hippocampal synaptoneurosomes.
Cortese, GP; Barrientos, RM; Maier, SF; Patterson, SL
The Journal of Neuroscience null
L Rui et al.
The Journal of biological chemistry, 274(15), 10590-10594 (1999-04-03)
Nerve growth factor (NGF) is essential for the development and survival of sympathetic and sensory neurons. NGF binds to TrkA, activates the intrinsic kinase activity of TrkA, and promotes the differentiation of pheochromocytoma (PC12) cells into sympathetic-like neurons. Several signaling
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
05-36604053252321658