Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 1160,00 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161703
1160,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Level
storage temp.
-65 to -96°C
Legal Information
SMC is a registered trademark of Singulex
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 02-0046-02 | 04055977327496 |