Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.76
UNSPSC Code:
41102405
El producto Z285331 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleAC/DC input
115 V
feature
CSA approved, for flask size 3000 mL
manufacturer/tradename
Glas-Col 100B-TM568
availability
not available in EU
output
530 watts
General description
Provides even heat for reaction kettles – ideal for resinous materials. Order heating mantle corresponding to flask manufacturer and size. Reaction flask not included.
- Not CE compliant
Other Notes
Must be used with power controller.
Legal Information
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glas-Col® Series TM reaction flask mantle
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?