Saltar a
SYNC182402
Synthware chromatography reservoir
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware C182402, Glass chromatography reservoir
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
74,90 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Synthware C182402
Capacity:
250 mL
Material:
colorless , glass
Sterility:
non-sterile
74,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
colorless , glass
joint
joint: ST/NS24/40
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C182402
capacity
250 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
For flash chromatography.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SYNC182403SYNC414250SYNC414500
material
colorless , glass
material
colorless , glass
material
colorless , glass
material
colorless , glass
manufacturer/tradename
Synthware C182402
manufacturer/tradename
Synthware C182403
manufacturer/tradename
Synthware C414250
manufacturer/tradename
Synthware C414500
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
capacity
250 mL
capacity
500 mL
capacity
250 mL
capacity
500 mL
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
SYNC182402-1EA04061832190396