Saltar a
SYNC104150
Synthware Vigreux distillation column
joint: ST/NS 24/40, L 150 mm
Sinónimos:
Synthware C104150, distilling column, fractional column
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
77,20 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Synthware C104150
Packaging:
pkg of 1 ea
Joint:
joint: ST/NS24/40
77,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C104150
L
150 mm
General description
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SYNC101075SYNC101100SYNC101420
manufacturer/tradename
Synthware C104150
manufacturer/tradename
Synthware C101075
manufacturer/tradename
Synthware C101100
manufacturer/tradename
Synthware C101420
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/20
L
150 mm
L
75 mm
L
100 mm
L
120 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
SYNC104150-1EA04061832190150