Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 79,20 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14OS
Número CAS:
Peso molecular:
254.35
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
79,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
solid
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CSC(=C(O1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14OS/c1-3-7-13(8-4-1)15-16(18-12-11-17-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI key
GZVBPNSXCWYLJU-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?