Acerca de este artículo
form
solution
concentration
0.3% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
3 mm × 8 in.
suitability
suitable for NMR (reference standard)
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| concentration 0.3% in acetone-d6 (99.9 atom % D) | concentration 3% in acetone-d6 (99.9 atom % D) | concentration 5% in acetone-d6 (99.9 atom % D) | concentration 50% in acetone-d6 (99.9 atom % D) |
| suitability suitable for NMR (reference standard) | suitability suitable for NMR (reference standard) | suitability suitable for NMR (reference standard) | suitability suitable for NMR (reference standard) |
| NMR tube size 3 mm × 8 in. | NMR tube size 5 mm × 7 in. , 5 mm × 8 in. | NMR tube size 5 mm × 7 in. , 5 mm × 8 in. | NMR tube size 5 mm × 7 in. , 5 mm × 8 in. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.0 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
67-66-3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 720992-8IN | 04061838205599 |