Saltar a
369586
3,5-Bis(trifluoromethyl)styrene
99%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CF3)2C6H3CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
240.15
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
99%
contains
0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
60 °C/20 mmHg (lit.)
mp
7-8 °C (lit.)
density
1.334 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(C=C)cc(c1)C(F)(F)F
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
122.0 °F - closed cup
flash_point_c
50 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)