Kluczowe dokumenty
910074
27,27-Dimethyl-25-oxo-3,6,9,12,15,18,26-heptaoxaoctacosanoic acid
≥95%
Synonim(y):
2-2-2-2-2-2-6 11779 linker, OtBu-PEG6-kwas, Łącznik dwufunkcyjny
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H44O10
Masa cząsteczkowa:
480.59
Kod UNSPSC:
12352106
Próba
≥95%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(CCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(O)=O)OC(C)(C)C
Zastosowanie
Ten heterobifunkcyjny, sieciowany PEG-ami kwas 27,27-dimetylo-25-okso-3,6,9,12,15,18,26-heptaoksaoktakozanowy posiada grupę karboksylową na jednym końcu i chroniony t-butylem kwas karboksylowy na drugim i wykazuje zarówno hydrofobowe, jak i hydrofilowe ugrupowania do zastosowań biologicznych. Łącznik może być stosowany do biokoniugacji lub jako budulec do syntezy małych cząsteczek, koniugatów małych cząsteczek i/lub biomolekuł lub innych związków narzędziowych dla biologii chemicznej i chemii medycznej, które wymagają ligacji. Przykłady zastosowań obejmują jego syntetyczne włączenie do koniugatów przeciwciało-lek lub chimer ukierunkowanych na proteolizę( cząsteczki11779 ) do ukierunkowanej degradacji białek, gdzie region łącznika jest określany jako 2-2-2-2-2-2-6.
Inne uwagi
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Ashton C Lai et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(2), 807-810 (2015-11-26)
Proteolysis Targeting Chimera (PROTAC) technology is a rapidly emerging alternative therapeutic strategy with the potential to address many of the challenges currently faced in modern drug development programs. PROTAC technology employs small molecules that recruit target proteins for ubiquitination and