Przejdź do
T151
(+)-Thalidomide
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
R-(+)-2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
745,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4410,00 zł
3748,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.23
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
745,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
thalidomide
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: ligand
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
originator
Celgene
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1CC[C@@H](N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1
InChI
1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)/t9-/m1/s1
InChI key
UEJJHQNACJXSKW-SECBINFHSA-N
Gene Information
human ... LITAF(9516), TNF(7124)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Nos1(24598)
Application
Thalidomide has been used to study its teratogenic effects in chicken embryos and human embryonic cells. This study reported that thalidomide causes limb defects by stabilizing PTEN, inhibiting the expression of Akt and activating caspase-dependent apoptosis[1]. Thalidomide has also been used for studying glutathione mediated teratogenic resistance in mouse embryos[2].
Biochem/physiol Actions
(-)-Thalidomide selectively inhibits biosynthesis of tumor necrosis factor α (TNF-α). (R)-Thalidomide is called "safe enantiomer", but it can be converted in the body to (S)-isomer.
Features and Benefits
This compound was developed by Celgene. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Thalidomide is soluble in DMSO at a concentration that is greater than or equal to 20 mg/ml. It is insoluble in ethanol and water.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T150T144P0018
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98%
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: insoluble
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥14 mg/mL
color
white to beige
color
white
color
white
color
yellow
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T151-100MG04061837337659
T151-10MG04061833461334