Przejdź do
797359
4,4′-(1,2-Diphenylethene-1,2-diyl)dibenzoic acid
Synonim(y):
TPE-CA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H20O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
420.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98%
Quality Segment
form
solid
SMILES string
O=C(O)C(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/C4=CC=C(C(O)=O)C=C4
InChI
1S/C28H20O4/c29-27(30)23-15-11-21(12-16-23)25(19-7-3-1-4-8-19)26(20-9-5-2-6-10-20)22-13-17-24(18-14-22)28(31)32/h1-18H,(H,29,30)(H,31,32)/b26-25+
InChI key
MTTUYJXPONEHGK-OCEACIFDSA-N
Application
TPE-CA is an aggregation-induced emission (AIE) dye for esterification with hydroxyl and amino groups.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
797219667854
description
-
description
-
description
kanata purity
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥98%
assay
99%
assay
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)