Przejdź do
SML2283
Lenalidomide
≥98% (HPLC), powder, cereblon binder
Synonim(y):
Lenalidomide, 1-Oxo-4-amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole, 3-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dione, 3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, CC 5013, CC-5013
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
246,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
574,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.26
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
246,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Lenalidomide, ≥98% (HPLC)
ligand
lenalidomide
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: ligand
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=C1C=CC=C3N
InChI
1S/C13H13N3O3/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(13(7)19)10-4-5-11(17)15-12(10)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H,15,17,18)
InChI key
GOTYRUGSSMKFNF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lenalidomide, a derivative of thalidomide, is an immunomodulatory agent that is approved drug for treatment of multiple myeloma. Apparently Lenalidomide is a ligand of ubiquitin E3 ligase cereblon that induces the enzyme to degrade the Ikaros transcription factors IKAROS family zinc finger 1 (IKZF1) and IKZF3. Lenalidomide possess pleiotropic antitumor effects. It is used in the treatment of 5q-deletion associated myelodysplastic syndrome (del(5q)-MDS).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
901558P0018T144
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: ≥14 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
yellow
color
white
ligand
lenalidomide
ligand
lenalidomide
ligand
pomalidomide
ligand
thalidomide
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lenalidomide
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Blood
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What are the preparation and storage instructions for Lenalidomide?
    1 answer
    1. In the powder form, this product is stored at 2-8°C. The material is soluble at 2 mg/mL in DMSO. The stability of this product in solution has not been determined. Other sources indicate that aqueous solutions should be prepared fresh daily. This information has not been validated.