For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
633348
Vinylboronic acid pinacol ester
contains phenothiazine as stabilizer, 95%
Synonim(y):
2-Ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaoborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane
Wybierz wielkość
298,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
298,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
zawiera
phenothiazine as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4300 (lit.)
gęstość
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)C=C
InChI
1S/C8H15BO2/c1-6-9-10-7(2,3)8(4,5)11-9/h6H,1H2,2-5H3
Klucz InChI
DPGSPRJLAZGUBQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Suzuki-Miyaura coupling reactions[3]
- Mizoroki-Heck reactions (cascade reaction)[3]
- Intramolecular Nozaki-Hiyama-Kishi reactions[4]
- Stereoselective Cu-catalyzed γ-selective and stereospecific coupling[5]
- Control of stereoselectivity and mechanistic portrait on intramolecular (4+1)-cycloaddition of dialkoxycarbenes[6]
- Regio- and stereoselective synthesis of trisubstituted alkenes via gold(I)-catalyzed hydrophosphoryloxylation of haloalkynes followed by Pd-catalyzed consecutive cross-coupling reactions[7]
- Asymmetric Birch reductive alkylation[8]
Reagent used in Preparation of
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)