Merck
93832
Supelco
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-[N-propyl-N-(3-sulfopropyl)amino]phenol disodium salt dihydrate
≥95.0% (HPLC), for spectrophotometric det. of Zn(II), Cu(II), Fe(II), Co(II), H2O2
Szinonimák:
5-Bromo-PAPS
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H19BrN4Na2O4S · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
537.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
powder
minőség
for spectrophotometric det. of Zn(II), Cu(II), Fe(II), Co(II), H2O2
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].CCCN(CCCS([O-])(=O)=O)c1ccc(\N=N\c2ccc(Br)cn2)c([O-])c1
InChI
1S/C17H21BrN4O4S.2Na.2H2O/c1-2-8-22(9-3-10-27(24,25)26)14-5-6-15(16(23)11-14)20-21-17-7-4-13(18)12-19-17;;;;/h4-7,11-12,23H,2-3,8-10H2,1H3,(H,24,25,26);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/b21-20+;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQXVWWKVWNUTOV-MKMLRUMESA-L
Alkalmazás
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-[N-propyl-N-(3-sulfopropyl)amino]phenol disodium salt dihydrate may be used as a reagent for the determination of copper and iron by flow injection-catalytic photometric method using serial flow cell.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Egyéb megjegyzések
Reagent for the direct determination of zinc in human serum by flow-injection spectrophotometric analysis
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Successive determination of copper and iron by a flow injection-catalytic photometric method using a serial flow cell.
Ohno S, et al.
Analytical Sciences, 20 (2004)
Spectrophotometric and Analogue Derivative Spectrophotometric Determination of Rhodium(III) with 2-(5-Bromo-2-pyridylazo-5-propyl-N-sulphopropylamino)phenol
Y. Shijo, K. Nakaji, T. Shimizu
Analyst, 113, 519-519 (1988)
Simultaneous Determination of Platinum(II), Rhodium(III) and Palladium(II) with 2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(N-propyl-N-sulfopropylamino)phenol by High Performance Liquid Chromatography
N. Uehara, Y. Annoh, T. Shimizu,Y. Shijo
Analytical Sciences, 5, 111-111 (1989)
Spectrophotometric determination of hydrogen peroxide with titanium 2-((5-bromopyridyl)azo)-5-(N-propyl-N-sulfopropylamino)phe nol reagent and its application to the determination of serum glucose using glucose oxidase.
C Matsubara et al.
Analytical chemistry, 57(6), 1107-1109 (1985-05-01)
Spectrophotometric and Analogue Derivative Spectrophotometric Determination of Chromium(III) with 2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(N-propyl-N-sulfopropylamino)phenol
Y. Shijo, K. Sakai
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 59, 1455-1455 (1986)