Fontos dokumentumok
11890
Bathophenanthrolinedisulfonic acid disodium salt trihydrate
for the spectrophotometric det. of Fe, ≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline-disulfonic acid disodium salt trihydrate, Disodium bathophenanthrolinedisulfonate trihydrate
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
solid
minőség
for the spectrophotometric det. of Fe
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
kation nyomok
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?