Fontos dokumentumok
35020
2,2′-Biquinoline
for spectrophotometric det. of Cu, ≥99.0%
Szinonimák:
2,2′-Diquinolyl, Cuproin
Teszt
≥99.0% (NT)
≥99.0%
minőség
for spectrophotometric det. of Cu
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
izzítási maradék
≤0.05%
mp
192-195 °C (lit.)
192-196 °C
SMILES string
c1ccc2nc(ccc2c1)-c3ccc4ccccc4n3
InChI
1S/C18H12N2/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-17(19-15)18-12-10-14-6-2-4-8-16(14)20-18/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?