Fontos dokumentumok
P5631
o-Cresolphthalein Complexone
powder
Szinonimák:
o-Cresolphthalein-3′,3′′-bis-methyleneiminodiacetic acid, o-Cresolphthalexon, Metal phthalein, Phthalein purple, Xylenylphthalein-bisiminodiacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
technika/technikák
titration: suitable
szín
white to off-white
mp
181-185 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
methanol: 1 mg/mL
alkalmasság
suitable for determination of calcium
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cc1cc(cc(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)c1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)c4
InChI
1S/C32H32N2O12/c1-17-7-21(9-19(29(17)43)11-33(13-25(35)36)14-26(37)38)32(24-6-4-3-5-23(24)31(45)46-32)22-8-18(2)30(44)20(10-22)12-34(15-27(39)40)16-28(41)42/h3-10,43-44H,11-16H2,1-2H3,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)