Merck
96440
Supelco
Zincon monosodium salt
for spectrophotometric det. of Cu, Zn
Szinonimák:
2-Carboxy-2′-hydroxy-5′-sulfoformazyl-benzene monosodium salt, 2-[5-(2-Hydroxy-5-sulfophenyl)-3-phenyl-1-formazyl]benzoic acid monosodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H15N4NaO6S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
462.41
Beilstein:
728403
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Forma
solid
Minőségi szint
minőség
for spectrophotometric det. of Cu, Zn
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
titration: suitable
mp
250-260 °C (dec.)
SMILES string
[Na+].OC(=O)c1ccccc1N/N=C(\N=N\c2cc(ccc2O)S([O-])(=O)=O)c3ccccc3
InChI
1S/C20H16N4O6S.Na/c25-18-11-10-14(31(28,29)30)12-17(18)22-24-19(13-6-2-1-3-7-13)23-21-16-9-5-4-8-15(16)20(26)27;/h1-12,21,25H,(H,26,27)(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b23-19-,24-22+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVHNWVSFUULGKM-XJRAADKASA-M
Általános leírás
Molar absorption coefficients and stability constants of Zincon metal complexes for determination of metal ions and bioinorganic applications. A. Kocyla, A. Pomorski, A. Krezel, Journal of Inorganic Biochemistry 176, 53-65, (2017).
Alkalmazás
A colorimetric indicator for Zn, Cu and Hg
Egyéb megjegyzések
Reagent for the spectrophotometric determination of zinc; Simultaneous determination of zinc and copper; Used in automated flow injection analysis of zinc
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
R.M. Rush et al.
Analytical Chemistry, 26, 1345-1345 (1954)
J.A. Platte et al.
Analytical Chemistry, 31, 1226-1226 (1959)
J.T. McCall et al.
Analytical Chemistry, 30, 1345-1345 (1958)
Piotr Szczepanowski et al.
Nucleic acids research, 49(12), 6863-6879 (2021-06-18)
Helicobacter pylori is a gram-negative, microaerophilic, pathogenic bacterium and a widespread colonizer of humans. H. pylori has developed mechanisms that enable it to overcome the harsh environment of the human stomach, including reactive oxygen species (ROS). Interestingly, up to now no
Anna Kocyła et al.
Journal of inorganic biochemistry, 176, 53-65 (2017-09-02)
Zincon (ZI) is one of the most common chromophoric chelating probes for the determination of Zn2+ and Cu2+ ions. It is also known to bind other metal ions. However, literature data on its binding properties and molar absorption coefficients are