Fontos dokumentumok
415049
Aniline Blue diammonium salt
certified by the Biological Stain Commission
Szinonimák:
Ink Blue R; 4-[4-[[4-(4-aminooxysulfonylanilino)phenyl]-[4-(4-aminooxysulfonylphenyl)iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]anilino]benzenesulfonic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
Forma
powder, crystals or granules
összetétel
Dye content, 65%
szín
brown to very dark brown, and Red to Very Dark Red and Red-Brown and Very Dark Red-Brown
ε (extinkciós együttható)
15000 at 595-605 nm in water at 0.01 g/L
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[S](=O)(=O)(ON)c1ccc(cc1)Nc2ccc(cc2)C(=C5C=CC(=Nc6ccc(cc6)[S](=O)(=O)ON)C=C5)c3ccc(cc3)Nc4ccc(cc4)[S](=O)(=O)O
InChI
1S/C37H31N5O9S3/c38-50-53(46,47)35-21-15-32(16-22-35)41-29-9-3-26(4-10-29)37(25-1-7-28(8-2-25)40-31-13-19-34(20-14-31)52(43,44)45)27-5-11-30(12-6-27)42-33-17-23-36(24-18-33)54(48,49)51-39/h1-24,40-41H,38-39H2,(H,43,44,45)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSYADFXDZYPANK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Alkalmasság
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?