Merck
178268
Sigma-Aldrich
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt hydrate
Szinonimák:
PAR monosodium salt hydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H8N3NaO2 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
237.19 (anhydrous basis)
Beilstein:
3825637
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Teszt
≥97.5% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder or crystals
λmax
411 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[H]O[H].Oc1cc([O-])ccc1\N=N\c2ccccn2
InChI
1S/C11H9N3O2.Na.H2O/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;;/h1-7,15-16H;;1H2/q;+1;/p-1/b14-13+;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMHFHNVYQMFVAN-QDBORUFSSA-M
Általános leírás
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt is a chromophoric indicator and chromogenic chelator employed for the spectrophotometric determination of several metal ions.
Alkalmazás
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt hydrate has been used in the preparation of titanium reagent for the spectrometric measurement of hydrogen peroxide (H2O2) and superoxide anion (O2•-). It is also suitable to measure the concentration of Zn2+, Zinc transition metal ions.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Analytical Chemistry, 57, 625-625 (1985)