Fontos dokumentumok
T1253
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine
for spectrophotometric det. (of Fe), ≥98%
Szinonimák:
2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine, TPTZ
About This Item
Javasolt termékek
grade
for spectrophotometric det. (of Fe)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
247-249 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(nc1)-c2nc(nc(n2)-c3ccccn3)-c4ccccn4
InChI
1S/C18H12N6/c1-4-10-19-13(7-1)16-22-17(14-8-2-5-11-20-14)24-18(23-16)15-9-3-6-12-21-15/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMVWNDHKTPHDMT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3