Fontos dokumentumok
72090
Neocuproine hydrochloride monohydrate
for spectrophotometric det. of Cu, ≥99.0%
Szinonimák:
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride
Teszt
≥99.0% (AT)
≥99.0%
form
powder
minőség
for spectrophotometric det. of Cu
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
oldhatóság
H2O: 25 mg/mL, clear
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].Cc1ccc2ccc3ccc(C)nc3c2n1
InChI
1S/C14H12N2.ClH.H2O/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9;;/h3-8H,1-2H3;1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
APDYLFLZNGECIM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?