Merck
11880
Supelco
Bathophenanthroline
for spectrophotometric det. of Fe in serum, ≥99.0%
Szinonimák:
4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline, BPhen
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H16N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
332.40
Beilstein:
261048
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
23151817
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Forma
solid
minőség
for spectrophotometric det. of Fe in serum
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
218-220 °C (lit.)
218-222 °C
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2ccnc3c2ccc4c(ccnc34)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2/c1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Bathophenanthroline (BPhen) is a chelating agent and is specific for ferrous ions.
Alkalmazás
Bathophenanthroline was used in an ultra-sensitive and selective nonextractive quenchofluorimetric method, in order to determine palladium (II) at μg/l Levels. It may also be used as the buffer layer to improve the performance of organic photovoltaic cells.
Egyéb megjegyzések
For the determination of iron in serum, in urine; for the determination of iron(II) in presence of iron(III); for the determination of total iron.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
T Mizuno
Talanta, 19(3), 369-372 (1972-03-01)
Traces of iron(II) (1-30 ppM) in the presence of iron(III) were determined (error <10%) by the bathophenanthroline method. Interference of iron(III) was eliminated by masking with sodium pyrophosphate (2.5-60 mg). The iron(II) complex was extracted with n-butanol, at pH 4.2-4.7.
A nonextractive quenchofluorimetric method for the determination of palladium (II) at ?g/L levels using bathophenanthroline.
Microchimica Acta, 139-144 (1999)
R.D. Perry et al.
Analyst, 102, 114-114 (1977)
M.J. Seven, R.E. Peterson
Analytical Chemistry, 30, 2016-2016 (1958)
L.E. Leon et al.
Analytical Chemistry, 53, 706-706 (1981)