Fontos dokumentumok
84172
Salicylaldoxime
≥98.0% (NT)
Szinonimák:
2-Hydroxybenzaldehyde oxime
Teszt
≥98.0% (NT)
Forma
crystals
mp
57-59 °C
59-61 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
oxime
SMILES string
O\N=C\c1ccccc1O
InChI
1S/C7H7NO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8-10/h1-5,9-10H/b8-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ORIHZIZPTZTNCU-VMPITWQZSA-N
Alkalmazás
- Novel uncharged triazole salicylaldoxime derivatives as potential acetylcholinesterase reactivators: This research focuses on the synthesis and evaluation of novel salicylaldoxime derivatives, aimed at reactivating acetylcholinesterase inhibited by nerve agents (MH Baghersad, A Habibi, 2023).
- Selectivity of Salicylaldoxime and its Derivatives: This study utilizes Density Functional Theory (DFT) to examine the selectivity and effectiveness of salicylaldoxime derivatives in various chemical applications (B Tuzun, 2014).
- Synthesis and Spectroscopic study of Pd(II)-Salicylaldoxime complexes with amine ligands: This paper presents the synthesis and characterization of new Pd(II) complexes with salicylaldoxime, exploring their potential uses in catalysis and material science (EN Al_Sabawi et al., 2021).
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?