Fontos dokumentumok
55370
8-Hydroxy-7-iodo-5-quinolinesulfonic acid
for spectrophotometric det. of Fe(III), ≥98.5%
Szinonimák:
Ferron, Iodoxyquinolinesulfonic acid
Teszt
≥98.5% (T)
≥98.5%
minőség
for spectrophotometric det. of Fe(III)
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
269-270 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Oc1c(I)cc(c2cccnc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H6INO4S/c10-6-4-7(16(13,14)15)5-2-1-3-11-8(5)9(6)12/h1-4,12H,(H,13,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZBJWWKFMHOAPNS-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?