Merck
87793
Supelco
4-Methyl-5-(sulfomethylamino)-2-(2-thiazolylazo)benzoic acid
for spectrophotometric det. of Co(II), Cu(II), ≥90%
Szinonimák:
TAMB water-soluble, TAMSMB
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H12N4O5S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
356.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥90%
form
powder
minőség
for spectrophotometric det. of Co(II), Cu(II)
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(\N=N\c2nccs2)c(cc1NCS(O)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H12N4O5S2/c1-7-4-10(15-16-12-13-2-3-22-12)8(11(17)18)5-9(7)14-6-23(19,20)21/h2-5,14H,6H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20,21)/b16-15+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZIDGWNWSQFOYHF-FOCLMDBBSA-N
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Egyéb megjegyzések
TAMSMB is a water-soluble analog of TAMB sensitive colorimetric reagent of Cu, Co, Ni, Fe(II), and Pd. TAMB is utilized for the determination of the Cu ion in serum. Other metals can be masked with EDTA. Cu(II): pH 5, l(max)=585 nm, e=48,000 Co(III): pH 5, l(max)=655 nm, e=113,000
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
K. Imai et al.
Clinical Chemistry, 33, 1565-1565 (1987)
H. Wada et al.
Analytica Chimica Acta, 135, 333-333 (1982)
Mikrochimica Acta, 139-139 (1983)