Fontos dokumentumok
14690
Bis(cyclohexanone)oxaldihydrazone
for spectrophotometric det. of Cu, ≥99.0%
Szinonimák:
Cuprizon, Cuprizone, Oxalic acid bis(cyclohexylidenehydrazide)
Teszt
≥99.0% (N)
≥99.0%
form
powder
minőség
for spectrophotometric det. of Cu
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
210-214 °C (lit.)
210-214 °C
SMILES string
O=C(N\N=C1\CCCCC1)C(=O)N\N=C2/CCCCC2
InChI
1S/C14H22N4O2/c19-13(17-15-11-7-3-1-4-8-11)14(20)18-16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H2,(H,17,19)(H,18,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DSRJIHMZAQEUJV-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?