Merck
88652
Supelco
Thioglycolic acid solution
~80% in H2O, for spectrophotometric det. of palladium, iron, uranium(VI), molybdates and nitrites
Szinonimák:
Mercaptoacetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HSCH2COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.12
Beilstein:
506166
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
form
liquid
Minőségi szint
minőség
for spectrophotometric det. of palladium, iron, uranium(VI), molybdates and nitrites
koncentráció
~80% in H2O
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
törésmutató
n20/D 1.471
sűrűség
1.265 g/mL at 20 °C
SMILES string
OC(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S/c3-2(4)1-5/h5H,1H2,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Thioglycolic acid is an organic colourless compound with thiol and carboxylic acid as functional group. It is mainly used to make depilatories. It is considered to be corrosive to metals and tissues.
Alkalmazás
Mercaptoacetic acid has been used as a stabilizer for preparation of silver colloids, in a UV-vis spectroscopy study to establish stable and highly surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS)-active silver colloids.
Egyéb megjegyzések
Reagent for the extraction and spectrophotometric determination of various transition metals, e.g. Pd; W; Mo; Ti
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
266.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
130 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
S Banerjee
Talanta, 33(4), 360-362 (1986-04-01)
A sensitive spectrophotometric method for the determination of titanium by formation of its complex with tannin and thioglycollic acid at pH 4 has been developed. The intense yellow colour is measured at 400 nm and the system obeys Beer's law
Mercaptoacetic acid-capped silver nanoparticles colloid: formation, morphology, and SERS activity.
Li, Xiaoling, et al.
Langmuir, 19.10, 4285-4290 (2003)
S.P. Rao et al.
Indian J. Chem. A, 20, 639-639 (1981)
A. Diamantatos
Analytica Chimica Acta, 61, 233-233 (1972)
G. Wunsch et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 295, 119-119 (1979)