Merck
96454
Sigma-Aldrich
Zinc
purum, powder
Szinonimák:
Zn
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Zn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
65.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1 mmHg ( 487 °C)
Minőségi szint
grade
purum
form
powder
reakcióalkalmasság
core: zinc
reagent type: catalyst
ellenállás
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
sűrűség
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Zinc powder is generally used as a reagent for the Clemmensen reduction of ketones.
It can also be used as a:
  • Reducing agent in the preparation of graphene from graphene oxide using ultrasonication method.
  • Reducing agent in the oxidation of benzene to phenol by vanadium substituted heteropolyacid catalyst and oxygen oxidant.
  • Reactant in the preparation of alkyl zinc reagents by direct insertion of zinc powder into unactivated alkyl bromides and chlorides.
  • Catalyst in selective Fries rearrangement of acetylated phenols.
Egyéb megjegyzések
Reagent for the Clemmensen reduction of ketones and the Reformansky reaction
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 7
1 of 7
One-pot reductive cleavage of exo-olefin to methylene with a mild ozonolysis-Clemmensen reduction sequence.
Xu S, et al.
Tetrahedron Letters, 51(34), 4534-4537 (2010)
Zinc powder as an effective reducing reagent during liquid-phase oxidation of benzene to phenol using molecular oxygen over V-substituted heteropoly acid catalysts.
Sumimoto S, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 45(22), 7444-7450 (2006)
M.W. Rathke
Org. React., 22, 423-423 (1975)
Selective Fries rearrangement catalyzed by zinc powder.
Paul S and Gupta M
Synthesis, 2004(11), 1789-1792 (2004)
Ultrasonication-assisted ultrafast reduction of graphene oxide by zinc powder at room temperature.
Mei X and Ouyang J
Carbon, 49(15), 5389-5397 (2011)