Merck
51158
Supelco
Bis(1-methyl-2-imidazolyl)ketone
for photometric determination of Fe(II), ≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
BMIK, Bis(1-methyl-2-imidazolyl)methanone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H10N4O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
190.20
Beilstein:
914434
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
solid
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to slightly yellow
SMILES string
Cn1ccnc1C(=O)c2nccn2C
InChI
1S/C9H10N4O/c1-12-5-3-10-8(12)7(14)9-11-4-6-13(9)2/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBDFYGQFWQRHFH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Highly selective colorimetric indicator for Fe(II) in aqueous samples.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Syntheses and structures of mononuclear manganese(II) complexes bearing bis(1-methylimidazol-2-yl)ketone ligands
L. Peters, M.-F. Tepedino, T. Haas, E. Hubner, U. Zenneck, N. Burzlaff
Inorgorganica Chimica Acta, 362, 2678-2685 (2009)
Iron-Catalyzed Oxidation of Bis(imidazo1-2-yl)methane into Bis(imidazo1-2-yl) Ketone
C. Cuillot, E. Mulliez, P. Leduc, J.-C. Chottardl
Inorganic Chemistry, 29, 579-581 (1990)