Fontos dokumentumok
70650
1,3-Dihydroxynaphthalene
for spectrophotometric det. of glucuronic acid according to Tollens, ≥97.0%
Szinonimák:
1,3-Naphthalenediol, Naphthoresorcinol
Teszt
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
Forma
crystals
minőség
for spectrophotometric det. of glucuronic acid according to Tollens
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
122-125 °C
123-125 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cc(O)c2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(12)6-8/h1-6,11-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Muta. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?