Fontos dokumentumok
33430
o-Dianisidine
for spectrophotometric det. of Au, NO2-, Ce(IV), for the detection of Au, Co, Cu, SCN-, V, ≥97.0%
Szinonimák:
3,3′-Dimethoxybenzidine, Fast Blue B
Teszt
≥97.0% (GC)
≥97.0%
minőség
for spectrophotometric det. of Au, NO2-, Ce(IV)
for the detection of Au, Co, Cu, SCN-, V
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES string
COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2/h3-8H,15-16H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
402.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
206 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?